Learn More
OHAUS™ Modular Blocks and Accessories
Codice prodotto. 15712579 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di campione:
1.5mL Tube
10mm Tube
15/16mm Tube
15mL Tube
50mL Tube
Tipo:
Dry Block
Temperature Probe
Profondità (sistema metrico) pozzetto:
3.91 cm
4.45 cm
4.76 cm
4.8 cm
Diametro (sistema metrico) pozzetto:
1.07 cm
1.1 cm
1.71 cm
1.75 cm
2.9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Tipo di campione Tipo Profondità (sistema metrico) pozzetto Diametro (sistema metrico) pozzetto unitSize
15712579 1.5mL Tube Dry Block 3.91 cm 1.1 cm Pezzo
15742589 15mL Tube Dry Block 4.45 cm 1.71 cm Pezzo
15702589 50mL Tube Dry Block 4.76 cm 2.9 cm Pezzo
15752569 15/16mm Tube Dry Block 4.8 cm 1.75 cm Pezzo
15732569 10mm Tube Dry Block 4.8 cm 1.07 cm Pezzo
15782659 - Temperature Probe - - Pezzo
6 options
To avoid possible electrical hazard, DO NOT fill well or block with water or other liquids. Units are designed as a dry bath/incubator.
Codice prodotto. 15712579
Marca: OHAUS™ 30400159
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
To avoid possible electrical hazard, DO NOT fill well or block with water or other liquids. Units are designed as a dry bath/incubator.
Constructed from solid anodized aluminum block.
Modular blocks are sold separately from heaters.
  • Close contact of tubes-to-block-walls allow for maximum heat retention
  • Each block has a thermometer well for measuring block temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Module Block 1.5 mL Microtaper
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dry Block Heater
Materiale Alluminio anodizzato
No. of Places 20
Tipo Dry Block
Tipo di campione 1.5mL Tube
Lunghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.1 cm
Profondità (sistema imperiale) pozzetto 1.53 in.
Profondità (sistema metrico) pozzetto 3.91 cm
Diametro (sistema imperiale) pozzetto 0.43 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 1.1 cm