Learn More
OHAUS™ Modular Blocks and Accessories
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Dry Block
Temperature Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Tipo di campione:
1.5mL Tube
10mm Tube
15/16mm Tube
15mL Tube
50mL Tube
Profondità (sistema metrico) pozzetto:
3.91 cm
4.45 cm
4.76 cm
4.8 cm
Diametro (sistema metrico) pozzetto:
1.07 cm
1.1 cm
1.71 cm
1.75 cm
2.9 cm
Descrizione
Modular blocks are sold separately from heaters.
- Close contact of tubes-to-block-walls allow for maximum heat retention
- Each block has a thermometer well for measuring block temperature
Specifica
Specifica
| Descrizione | Stainless Steel Probe Kit |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dry Block Heater |
| Tipo | Temperature Probe |
| Include | Stainless Steel RTD probe, 18 in. (45.7cm) vertical support rod, thermometer/probe extension clamp and hook connector |