Learn More
Ohaus™ Block
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Alluminio anodizzato
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Double block
- Well depth: 13.5mm
- Fits 2/4/6 block dry block heaters
- Recessed well for better stability, flat surface for flat and round bottom plates
- Dimension: 15.2L x 9.5W x 5.7cm H (6 x 3.75 x 2.25 in.)
Specifica
Specifica
| Descrizione | Module Block Titer Plate |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 96-well or 384-well titer plate |
| Materiale | Alluminio anodizzato |
| Tipo | Block |
| Tipo di campione | Titer plate |
| Size | 2 Block |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.2 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.25 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 5.7 cm |
| Vedi altri risultati |