Learn More
Moesin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16495-1-AP-20UL
Codice prodotto. 16856144
  • 145.00€ / 20µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This antibody does not react with talin or ezrin. It weakly reacts with radixin. It detects most of the proteolytic fragments of moesin.
Moesin, a member of the talin-4.1 superfamily, is a linking protein of the submembraneous actin cytoskeleton. It is expressed in macrophages, lymphocytes, fibroblastic, endothelial, epithelial, and neuronal cell lines but not in blood cells. It is involved in cell adhesion, migration, and organization of cell surface structures. This antibody does not react with talin or ezrin. It weakly reacts with radixin. It detects most of the proteolytic fragments of moesin.
Specifica
Specifica
Moesin
Polyclonal
Unconjugated
MSN
moesin, MSN
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17698, 4478, 81521
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O35763, P26038, P26041
Msn
Moesin Fusion Protein Ag9623
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt