Learn More
Bochem™ Mohr Pinch Cocks
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
50 mm
70 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Pinchcock |
| Materiale | Brass |
| Diametro (sistema metrico) | 15 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 mm |