Learn More
Corning™ Molecular Biology Reagents
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15313591
Cambia vista
Click to view available options
Materiale o nome chimico:
Saline Sodium Citrate Buffer
TAE Buffer
Tris Borate EDTA Buffer
Tris Hydrochloride Buffer
pH:
7 ±0.1
7.5 ±0.1
8 ±0.1
8.3 ±0.1
8.4 ±0.1
Dimensione della confezione:
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale o nome chimico pH Dimensione della confezione
15313591 Saline Sodium Citrate Buffer 7 ±0.1 pezzi 6
15343711 TAE Buffer 8.3 ±0.1 pezzi 6
15383711 Tris Hydrochloride Buffer 7.5 ±0.1 pezzi 6
15353711 Tris Borate EDTA Buffer 8.4 ±0.1 pezzi 6
15393711 Tris Hydrochloride Buffer 8 ±0.1 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15313591 Fornitore Corning™ N. del fornitore 46020CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    206.18€ / pezzi 6
    Risparmia 77.82€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-03-2027
Used in molecular biology, nucleic acid purification applications
  • Certificate of Analysis available
  • Product can be diluted to obtain the desired concentration
Order Info
Shipped at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Saline Sodium Citrate Buffer
CAS 6132-04-3, 7732-18-5
Concentrazione 20X
pH 7 ±0.1
Forma fisica Liquid
Quantità 6 x 1 L
Tipo di soluzione Buffer
Grado Molecular Biology