Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts Snap-Cap Plain Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 10367232 Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Green
Orange
Sterilità:
Sterile
Capacità (sistema metrico):
0.6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
Codice prodotto. 10367232
Marca: Thermo Scientific™ 3439A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • With flat cap
  • No frosting or graduations
  • Certified RNase/DNase, RNA/DNA, ATP and pyrogen free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Flat
Certificazione/Conformità RNase, DNase, RNA, DNA, ATP, pyrogen-free
Capacità (sistema metrico) 0.6 mL
Colore Assorted
Materiale Polypropylene
Include Flat cap
Imballaggio Bag
Sterilità Sterile
Graduated No
Tipo di chiusura Flat Cap