Learn More
Thermo Scientific™ Sistema Molecular BioProducts™ SoftFit-L Reload™: Puntali non sterili
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11555504
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μl
200 μl
300 μL
1000 μL
1200 μl
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
Codice prodotto. 11555504
Marca: Thermo Scientific™ 378105RI
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette every time, with these low retention pipette tips that deliver maximum volume of sample.
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette every time, with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. Low retention tips deliver maximum volume of sample and are for use with Rainin™ LTS pipettes.
  • Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space
  • Compatible with SoftFit-L empty racks
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 1000L, Non-Filtered, Sterile, Refill
Volume (sistema metrico) 1000 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Natural
Modello 1000L
Lunghezza (sistema imperiale) 3.39 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.61cm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Formato Ricarica
Stile punta Universal
Codice colore Blu
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rainin LTS LiteTouch
Product Line ART SoftFit L