Learn More
Molecular Sieve, SI Analytics™
Supplied in a glass bottle
Marca: SI Analytics 285226010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Descrizione
- Approx. 200 g in 250 mL glass bottle
Specifica
200 g |