Learn More
Molecular sieves 13X, 8 to 12 mesh
Codice prodotto. p-44807 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
500g
5kg
Codice prodotto. 10012500
Marca: Thermo Scientific Acros 197315000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 63231-69-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63231-69-6
Numero MDL MFCD00131613
IUPAC Name Molecular sieves 13X
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 13X
Colore Beige
Nota nome 13X, 8 to 12 mesh
Densità volume 600g/L min.
Imballaggio Glass bottle
Acqua residua 1.5% max.
Assorbimento d'acqua 23.5% min.
Quantità 500 g
Forma fisica Beads