Learn More
Molecular Sieves, 13X, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15681850 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 15681850
Marca: Honeywell-Fluka 2086391KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Beads, 4-8 mesh
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63231-69-6
Numero MDL MFCD00131613
IUPAC Name Molecular sieves 13X
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular Sieves, 13X
Dimensioni maglia 4 to 8mesh
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 1 kg
Forma fisica Beads
Formula lineare Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport