Learn More
Molecular Sieves, 13X, Pellets, Dia.: 3.2mm, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120594 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Drum with inliner
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 15643970
Marca: Honeywell-Fluka 3343591KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Pellets, 3.2 mm
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63231-69-6
Numero MDL MFCD00131613
IUPAC Name Molecular sieves 13X
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves, 13X
Imballaggio Poly Bottle
Dimensione particelle Dia.: 3.2mm
Quantità 1 kg
Forma fisica Pellets
Formula lineare Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport