Learn More
Molecular sieves 3A, 4 to 8 mesh
Codice prodotto. p-44812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
500g
5kg
Codice prodotto. 10104220
Marca: Thermo Scientific Acros 197245000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 308080-99-1
Formula molecolare AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.135
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 3A
Colore Beige
Nota nome 4 to 8 mesh
Densità volume 700 to 800g/L
Imballaggio Glass bottle
Acqua residua 1.5% max. (550°C, 2 hrs.)
Assorbimento d'acqua 20% min. (50%rH, 20°C, 24h)
Quantità 500 g
Forma fisica Granules
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.