Learn More
Molecular sieves 3A, 8 to 12 mesh
Codice prodotto. p-44820 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10082600
Marca: Thermo Scientific Acros 197255000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 308080-99-1
Formula molecolare AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.135
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 3A
Colore Beige to Brown
Nota nome 8 to 12 mesh
Densità volume 600g/L min.
Imballaggio Glass bottle
Acqua residua 1.5% max.
Assorbimento d'acqua 20% min. (60% rel. humid.)
Quantità 500 g
Forma fisica Beads
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.