Learn More
Molecular Sieves, 4 Å, 8 to 12mesh, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Molecular Sieves, 4 Å |
| Dimensioni maglia | 8 to 12mesh |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |