Learn More
Molecular Sieves, 4 Å, 8 to 12mesh, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071861 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 15641850
Marca: Honeywell-Fluka 208604250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Beads, 8-12 mesh
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70955-01-0
Formula molecolare C20H25FN2O8
Molecular Weight (g/mol) 440.42
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC Name (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorophenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentanoic acid
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular Sieves, 4 Å
Dimensioni maglia 8 to 12mesh
Quantità 250 g
Formula lineare Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport