Learn More
Molecular sieves 4A, 4 to 8 mesh
Codice prodotto. p-44864 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
500g
5kg
Codice prodotto. 10541261
Marca: Thermo Scientific Acros 197265000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70955-01-0
Formula molecolare C20H25FN2O8
Molecular Weight (g/mol) 440.42
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 4A
Colore Colorless to Yellow
Densità volume 660 to 760g/L
Imballaggio Glass bottle
Acqua residua 1.5% max.
Assorbimento d'acqua 20% min.
Quantità 500 g
Forma fisica Solution
IUPAC Name Molecular sieves