Learn More
Molecular sieves 4A, 8 to 12 mesh
Codice prodotto. 15214674 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre Drum
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
25kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15214674 25 kg Fibre Drum 25kg
10216450 500 g Glass bottle 500g
10368000 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15214674 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197270250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70955-01-0
Formula molecolare C20H25FN2O8
Molecular Weight (g/mol) 440.42
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 4A
Colore Beige
Nota nome 8 to 12 mesh
Densità volume 680 to 760g/L
Imballaggio Fibre Drum
Acqua residua 1.5% max.
Assorbimento d'acqua 20% min.
Quantità 25 kg
Forma fisica Beads
IUPAC Name (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorophenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentanoic acid