missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Sieves, 4A, Pellets, Dia.: 1.6mm, Honeywell Fluka™

Codice prodotto. 15683960 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15683960

Marca: Honeywell-Fluka 3343081KG

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Pellets, 1.6 mm diameter

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 70955-01-0
Formula molecolare C20H25FN2O8
Molecular Weight (g/mol) 440.42
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC

Specifica

Materiale o nome chimico Molecular sieves, 4Å
Colore White to Brown
Densità 2g/cm3
Imballaggio Poly Bottle
Dimensione particelle Dia.: 1.6mm
Quantità 1 kg
Forma fisica Pellets
Punto di fusione 400°C
Formula lineare Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorophenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentanoic acid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.