missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Sieves, 4A, Pellets, Dia.: 1.6mm, Honeywell Fluka™

Codice prodotto. 15693960 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15693960

Marca: Honeywell-Fluka 334308500G

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Pellets, 1.6 mm diameter

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 70955-01-0
Formula molecolare C20H25FN2O8
Molecular Weight (g/mol) 440.42
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC

Specifica

Materiale o nome chimico Molecular sieves, 4Å
Colore White to Brown
Densità 2g/cm3
Imballaggio Poly Bottle
Dimensione particelle Dia.: 1.6mm
Quantità 500 g
Forma fisica Pellets
Punto di fusione 400°C
Formula lineare Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name Molecular sieves
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato