Learn More
Molecular Sieves, 4A, Pellets, Dia.: 3.2mm, Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Drum with inliner
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Molecular sieves, 4Å |
| Colore | Brown |
| Densità | 2g/cm3 |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Dimensione particelle | Dia.: 3.2mm |
| Quantità | 1 kg |
| Forma fisica | Pellets |
| Punto di fusione | 400°C |
| Formula lineare | Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
Titolo del prodotto
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion