Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Molecular Sieves, 5Å |
| Dimensioni maglia | 8 to 12mesh |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Dimensione del poro | 5 Å |
| Quantità | 1 kg |
| Forma fisica | Beads |
| Formula lineare | Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| IUPAC Name | Molecular sieves 5A |