Learn More
Molecular Sieves, 5Å, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120600 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Drum with Inliner
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 15661850
Marca: Honeywell-Fluka 2086201KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Beads, 8-12 mesh
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69912-79-4
Formula molecolare AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.14
Numero MDL MFCD00147627
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular Sieves, 5Å
Dimensioni maglia 8 to 12mesh
Imballaggio Poly Bottle
Dimensione del poro 5 Å
Quantità 1 kg
Forma fisica Beads
Formula lineare Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name Molecular sieves 5A