Learn More
Molecular sieves 5A, 4 to 8 mesh
Codice prodotto. p-44826 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10092600
Marca: Thermo Scientific Acros 197285000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69912-79-4
Formula molecolare AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.14
Numero MDL MFCD00147627
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 5A
Colore Beige
Nota nome 5A, 4 to 8 mesh
Densità volume 660 to 780g/L
Imballaggio Glass bottle
Dimensione particelle 4 to 8 mesh
Acqua residua 1.5% max. (575°C, 3 hrs.)
Assorbimento d'acqua 20% min.
Quantità 500 g
Forma fisica Beads