Learn More
Molecular sieves 5A, 8 to 12 mesh
Codice prodotto. p-44831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
500g
5kg
Codice prodotto. 10572601
Marca: Thermo Scientific Acros 197295000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69912-79-4
Formula molecolare AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.14
Numero MDL MFCD00147627
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 5A
Colore Beige to Gray or Brown
Nota nome 5A, 8 to 12 mesh
Densità volume 680 to 760g/L
Imballaggio Glass bottle
Acqua residua 1.5% max. (550°C, 2 hrs.)
Assorbimento d'acqua 20% min. (50% rH, 20°C, 24 Hrs.)
Quantità 500 g
Forma fisica Granules
IUPAC Name Molecular sieves 5A