Learn More
Agencinox™ Becher in acciaio inox e molibdeno con impugnatura
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel Molybdenum construction
- High chemical resistance
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 100 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Stainless Steel (Molybdenum) |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Tipo | Becher |