Learn More
Agencinox™ Becher in acciaio inox e molibdeno con impugnatura
Codice prodotto. p-8008853
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11791903
Marca: Agencinox™ 2100A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Use these beakers for a variety of general laboratory applications. Agencinox™ Molybdenum Stainless Steel Beakers with Handle ensure the safe transfer of liquids.
  • Stainless steel Molybdenum construction
  • High chemical resistance
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Stainless Steel (Molybdenum)
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Tipo Becher