Learn More
Agencinox™ Becher in acciaio inox e molibdeno con beccuccio
Codice prodotto. 11701903
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1 l
2000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11701903
Marca: Agencinox™ 2010B
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these beakers for a variety of general laboratory applications. Agencinox™ Molybdenum Stainless Steel Beakers ensure the safe transfer of liquids.
  • Stainless steel Molybdenum construction
  • High chemical resistance
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Stainless Steel (Molybdenum)
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Tipo Becher