Learn More
Molybdenum for AAS 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12933285 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12933285 500 mL Bottle 500mL
12923285 100 mL Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12933285 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B 134 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.70€
    43.51€ / 500mL
    Risparmia 16.19€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Chemical Identifiers
CAS 7439-98-7
Formula molecolare Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
Numero MDL MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Specifications
Materiale o nome chimico Molybdenum
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L ±0.002 g/L
Tipo Flame Single-element Standard Solution
Solvent or Matrix Water
Quantità 500 mL