Learn More
Molybdenum hexacarbonyl, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Molybdenum hexacarbonyl |
| Punto di fusione | 150.0°C |
| Nota nome | 98% |
| Colore | White through Yellow |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 250 g |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Formula lineare | Mo(CO)6 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Molybdenum hexacarbonyl
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H300-Letale se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.