Learn More
Molybdenum(IV) selenide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-4408165
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11302208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013112.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12058-18-3 | MoSe2 | 253.892 g/mol
Molybdenum(IV) selenide is used in transistors and photodetectors. It is also used as a solid lubricant. Further, it is used in piezoelectric and solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12058-18-3
Formula molecolare MoSe2
Molecular Weight (g/mol) 253.892
Numero MDL MFCD00014216
InChI Key MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum diselenide, molybdenum selenide, molybdenum iv selenide, diselanylidenemolybdenum, bis selanylidene molybdenum, molybdenum diselenide, crystal, molybdenum iv selenide trace metals basis 5g
PubChem CID 82894
IUPAC Name bis(selanylidene)molybdenum
SMILES [Se]=[Mo]=[Se]
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdenum(IV) selenide
Punto di fusione >1200°C
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 253.87
Odore Odorless
Aspetto Dark gray powder
Densità 6g/cm3