Learn More
Molybdenum(IV) sulfide, 98.5%
Codice prodotto. p-4509981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10032670
Marca: Thermo Scientific Acros 215781000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-33-5
Formula molecolare MoS2
Molecular Weight (g/mol) 160.07
InChI Key CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
IUPAC Name bis(sulfanylidene)molybdenum
SMILES S=[Mo]=S
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdenum(IV) sulfide
Punto di fusione 2375.0°C
Colore Black or Gray
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (MoS2)
Formula lineare MoS2
Indice di Merck 15,6322
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aqua regia and sulfuric acid
Peso formulazione 160.07
Percent Purity 98.5%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Molybdenum(IV) sulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.