Learn More
Molybdenum plate, 12.5mm (0.492 in.) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11315739
Click to view available options
Quantità:
50 x 50 mm
50 x 200 mm
Dimensione della confezione:
200mm
50mm
Codice prodotto. 11315739
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010048.FI
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-98-7
Formula molecolare Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
Numero MDL MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdenum plate
Nota nome 12.5mm (0.492 in.) thick
Quantità 50 x 50 mm
Peso ≈319g/50x50mm
Forma Plate
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.95%