Learn More
Molybdenum rod, 3.17mm (0.125in) dia, annealed, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048282
Click to view available options
Quantità:
50 cm
5 x 50 cm
Dimensione della confezione:
50cm
pezzi 5
Codice prodotto. 11346727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010032.BW
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-98-7
Formula molecolare Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
Numero MDL MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdenum rod
Nota nome 3.17mm (0.125 in.) dia., Annealed
Quantità 50 cm
Peso ≈0.72g/cm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.95%