Learn More
Molybdenum rod, 5mm (0.2in) dia, Puratronic™, 99.97% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048787
Click to view available options
Quantità:
150 mm
10 x 150 mm
Dimensione della confezione:
150mm
pezzi 10
Codice prodotto. 11367137
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011475.DO
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-98-7
Formula molecolare Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
Numero MDL MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Specifications
Materiale o nome chimico Molybdenum rod
Nota nome 5mm (0.2 in.) dia.
Quantità 150 mm
Peso ≈2g/cm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.97%
Grado Puratronic