Learn More
Molybdenum Standard: Mo @ 1000 μg/mL in NH4OH, VHG™
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
Descrizione
Molybdenum Standard: Mo @ 1000 μg/mL in NH4OH
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Molybdenum |
| CAS | 7439-98-7 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Molybdenum |
| Formula molecolare | Mo |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Molybdenum, 3N5, Amperit 105.054, Amperit 106.2, MChVL, Metco 63, Molybdenum element, NSC 600660, NSC 600661, NSC 600665, NSC 603570, NSC 603571, NSC 603572, SGC 15, TMO 10, TMO 30, TMO 50, TMOIO, TsM1, Molybdaen, Molybdän |
| InChI Formula | InChI=1S/Mo |
| SMILES | [Mo] |
| Vedi altri risultati |