Learn More
Molybdenum(VI) fluoride
Codice prodotto. 15421097
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
CGA 330 valve cylinder
Dimensione della confezione:
50g
Codice prodotto. 15421097
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022713.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7783-77-9 | F6Mo | 209.94 g/mol
Molybdenum(VI) fluoride plays an important role in the semiconductor industry and the nuclear industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packed in one-way cylinder w/CGA 330 valve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 37°C
Materiale o nome chimico Molybdenum(VI) fluoride
Punto di fusione 17°C
CAS 7783-77-9
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 50 g
Formula molecolare F6Mo
Formula lineare MoF6
Numero MDL MFCD00014220
Numero UN UN3289
Indice di Merck 14,6237
Sinonimo molybdenum hexafluoride, molybdenum fluoride mof6 , oc-6-11, molybdenum fluoride mof6, unii-zlt5j123w3, mof6, molybdenum vi fluoride, molybdenum 6+ fluoride, acmc-1bii8
Informazioni di solubilità Miscible with saturated hydrocarbons,chlorinated and fluorinated hydrocarbons.
InChI Key RLCOZMCCEKDUPY-UHFFFAOYSA-H
SMILES F[Mo](F)(F)(F)(F)F
IUPAC Name hexafluoromolybdenum
Molecular Weight (g/mol) 209.94
PubChem CID 82219
ChEBI CHEBI:30708
Peso formulazione 209.93
Imballaggio CGA 330 valve cylinder
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 2.3 g/mL