Learn More
Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate), 99%
Descrizione
Forms a functional model compound for the study of oxotransferase molybdenum enzymes. Mild catalyst for the deprotection of acetals in high yield. Catalyzes high yield oxidation of secondary alcohols to ketones with sodium percarbonate and phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Molybdenum (VI) oxide bis (2,4-pentanedionate) |
| Punto di fusione | ∼185°C (decomposition) |
| Colore | Yellow |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 2 g |
| Peso formulazione | 326.16 |
| Percent Purity | 99% |
| Sensibilità | Air Sensitive |
Sicurezza e movimentazione
- Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate)
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Dioxobis(pentane-2,4-dionato-O,O)molybdenum