Learn More
Molybdenum wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11346737
Click to view available options
Quantità:
100 m
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
100m
25m
5m
Codice prodotto. 11346737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010038.G5
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: approx. 2.0g/m, Temper: soft | CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-98-7
Formula molecolare Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
Numero MDL MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdenum
Colore Gray
Aspetto Dark gray wire
Densità 10.22g/cm3 at 20°C
Quantità 5 m
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.95% (Metals basis)
Forma Wire