Learn More
Molybdic acid, ACS reagent
Codice prodotto. p-4088772 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10200041
Marca: Thermo Scientific Acros 423981000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-91-4
Formula molecolare H2MoO4
Molecular Weight (g/mol) 161.96
Numero MDL MFCD00036287
InChI Key VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC Name dihydroxy(dioxo)molybdenum
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdic acid
Nota nome For Analysis ACS
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,6326
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh, h2so4 and fixed alkalies
Peso formulazione 161.96
Percent Purity ≥85.0% (MoO3)
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.1
Densità 3.1000g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ''Molybdic acid''
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.