Learn More
Molybdic Acid, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071916 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15672300
Marca: Honeywell-Fluka 232084100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ACS Reagent,≥85.0% MoO3 basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-91-4
Formula molecolare H2MoO4
Molecular Weight (g/mol) 161.96
Numero MDL MFCD00036287
InChI Key VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC Name dihydroxy(dioxo)molybdenum
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdic Acid
Quantità 100 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Percent Purity ≥85% (MoO3 basis)
Grado Reagente ACS
Densità 3.1g/mL at 25°C; Vapor Density: 6.2 (vs air)