Learn More
Monel™ 400 gauze, 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15416795
Click to view available options
Quantità:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15416795
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045163.HB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Monel™ 400 gauze
Nota nome 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire
Quantità 300 x 300 mm
Dimensioni maglia 40 Mesh
Forma Gauze