Learn More
Mono element - Hg for ICP/MS 1mg/L, Fisher chemical™
Codice prodotto. 12986203 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
50mL
Codice prodotto. 12986203
Marca: Fisher Chemical MS 013 050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 mg/L
Tipo ICP/MS Calibration Multi-element Standard Solution
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 50 mL