Learn More
Mono element - Hg for ICP/MS 1mg/L, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12996203 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
50mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 12996203
Marca: Fisher Chemical MS 013 100
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 mg/L
Tipo ICP/MS Calibration Multi-element Standard Solution
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 100 mL