Learn More
mono-Methyl succinate, 95%
Codice prodotto. p-169887 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10431392
Marca: Thermo Scientific Acros 127730100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3878-55-5 | C5H8O4 | 132.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3878-55-5
Formula molecolare C5H8O4
Molecular Weight (g/mol) 132.11
Numero MDL MFCD00002788
InChI Key JDRMYOQETPMYQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo monomethyl succinate, succinic acid monomethyl ester, methyl hydrogen succinate, mono-methyl succinate, butanedioic acid, monomethyl ester, 3-carbomethoxypropanoic acid, succinic acid, monomethyl ester, unii-ya2v724s0a, mono-methyl hydrogen succinate, butanedioic acid monomethyl ester
PubChem CID 77487
ChEBI CHEBI:75146
IUPAC Name 4-methoxy-4-oxobutanoic acid
SMILES COC(=O)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico mono-Methyl succinate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 55°C to 59°C
Colore White
Punti di ebollizione 151°C (20.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO2CCH2CH2CO2CH3
Quantità 10 g
Beilstein 02, 608
Peso formulazione 132.11
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Chunks or Crystals