Learn More
Cole Parmer Mono-Mold Standard Stir Bar with Spinning Ring
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
3 in.
Diametro (sistema imperiale):
1/2 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Mono-Mold Standard Stir Bar is an all-purpose stir bar.
- Available with or without spinning rings. Rings reduce contact area between stir bar and vessel, reducing friction and noise.
- Super-strong alnico V magnets remain coupled to drive magnets - resisting spin-out at high speeds.
- Chemically inert
- Low-friction
- Leakproof PTFE coating provides smooth spinning and maximum energy transfer
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) | 1/2 in. |
| Include | Spinning ring |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 12.7 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 76.2 mm |
| Materiale | PTFE |
| Tipo | Stir Bar |