Learn More
Cytiva Colonne MonoBeads™
Codice prodotto. 10402035 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
50 mm
50mm
100mm
Materiale:
Borosilicate Glass
Glass
PEEK
Vetro borosilicato
Pressione max:
40 bar
50 bar
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10402035
Marca: Cytiva 17516701
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Utilizzare le colonne di precisione Mono Q o S per una separazione a scambio ionico ad alta risoluzione, rapida e sensibile di biomelocole su scala micropreparativa. Le colonne Cytiva Life Sciences™ Mono Q o S PC, preimpaccate con MonoBeads™, garantiscono la massima risoluzione grazie all'efficienza di piccole particelle monodisperse perfettamente sferiche.
  • Maximum resolution achieved from efficiency of small spherical particles, optimally packed
  • Particles are coupled to Q or S ion exchangers with excellent sensitivities
  • Compatible with high-performance LC systems
  • Stable in all common buffers except high-concentration oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and formic acid
  • Tricorn columns are optimized for the polishing step when high purity is required
  • PC 1.6/5 columns are excellent for micropurification of subnanogram to microgram amounts of sample on high-performance LC systems
  • Mono Q: ionic capacity 0.27 to 0.37mmol Cl-/mL
  • Mono S: ionic capacity 0.12 to 0.15mmol Cl-/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone All common Buffers except high-concentration Oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and Formic Acid
Product Type Mono Q ion exchange column
Volume letto 8mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.39 in.
Diametro (sistema metrico) interno 10mm
Quantità Each
Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Altezza (sistema metrico) 100mm
Portata 2 to 6mL/min.
Materiale Borosilicate Glass
Tipo di legante O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3
Pressione max 40 bar
Intervallo di pH 2 to 12
Dimensione particelle 10μm
Support Type Monodisperse porous Polystyrene/Divinyl Benzene bead
Content And Storage 4° to 30°C
Tipo di colonna Mono Q Ion Exchange Column
Da utilizzare con (applicazione) Small-scale polishing in purification of Proteins, Peptides and other biomolecules when high purity is required
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mono Q 10/100 GL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol