Learn More
Cytiva Colonne MonoBeads™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
50 mm
50mm
100mm
Materiale:
Borosilicate Glass
Glass
PEEK
Vetro borosilicato
Pressione max:
40 bar
50 bar
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Maximum resolution achieved from efficiency of small spherical particles, optimally packed
- Particles are coupled to Q or S ion exchangers with excellent sensitivities
- Compatible with high-performance LC systems
- Stable in all common buffers except high-concentration oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and formic acid
- Tricorn columns are optimized for the polishing step when high purity is required
- PC 1.6/5 columns are excellent for micropurification of subnanogram to microgram amounts of sample on high-performance LC systems
- Mono Q: ionic capacity 0.27 to 0.37mmol Cl-/mL
- Mono S: ionic capacity 0.12 to 0.15mmol Cl-/mL
Specifica
Specifica
| Tampone | Tutti i tamponi comuni eccetto gli agenti ad alta concentrazione di ossidanti e reagenti, DMSO, DMF e acido formico |
| Product Type | Colonna Mono Q Ion Exchange |
| Volume letto | 1 ml |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.19 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5 mm |
| Quantità | Confezioni singole |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.96 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Portata | Da 0.05 a 3 ml/min. |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Mono Q 5/50 GL
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol