Learn More
Cytiva Colonne MonoBeads™
Codice prodotto. p-3676480 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
50 mm
50mm
100mm
Materiale:
Borosilicate Glass
Glass
PEEK
Vetro borosilicato
Pressione max:
40 bar
50 bar
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10126094
Marca: Cytiva 17067101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Utilizzare le colonne di precisione Mono Q o S per una separazione a scambio ionico ad alta risoluzione, rapida e sensibile di biomelocole su scala micropreparativa. Le colonne Cytiva Life Sciences™ Mono Q o S PC, preimpaccate con MonoBeads™, garantiscono la massima risoluzione grazie all'efficienza di piccole particelle monodisperse perfettamente sferiche.
  • Maximum resolution achieved from efficiency of small spherical particles, optimally packed
  • Particles are coupled to Q or S ion exchangers with excellent sensitivities
  • Compatible with high-performance LC systems
  • Stable in all common buffers except high-concentration oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and formic acid
  • Tricorn columns are optimized for the polishing step when high purity is required
  • PC 1.6/5 columns are excellent for micropurification of subnanogram to microgram amounts of sample on high-performance LC systems
  • Mono Q: ionic capacity 0.27 to 0.37mmol Cl-/mL
  • Mono S: ionic capacity 0.12 to 0.15mmol Cl-/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tampone All common Buffers except high-concentration Oxidizing and reactive agents, DMSO, DMF and Formic Acid
Product Type PC Mono Q ion exchange column
Volume letto 0.1mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.06 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.6mm
Quantità Each
Altezza (sistema imperiale) 1.96 in.
Altezza (sistema metrico) 50mm
Portata 0.01 to 0.4mL/min.
Materiale Glass
Tipo di legante O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3
Pressione max 50 bar
Intervallo di pH 2 to 12
Dimensione particelle 10μm
Support Type Monodisperse porous Polystyrene/Divinyl Benzene bead
Content And Storage 4° to 30°C
Tipo di colonna Mono Q Ion Exchange Column
Da utilizzare con (applicazione) Fast, sensitive and high-resolution ion exchange separations of biomolecules at micropreparative scale