Learn More
Velp Scientifica™ MonoAluBlock™ Block with Seventeen Positions (28 x 30 mm)
Codice prodotto. 15875211 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15875211 Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15875211 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore A00000339
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: AREX-6 Hotplate Stirrers
  • Used to perform numerous reactions reducing time and bench space
  • For use with Velp Series 6 Hotplate Stirrers
Specifica
Diametro (sistema metrico) 28 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Capacità 17 Positions
Tipo Block
Larghezza (sistema metrico) 30 mm